8.02528
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
크기 선택
₩138,243
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩138,243
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
Quality Level
mp
196-202 °C (decomposition)
solubility
3 g/L
벌크 밀도
830 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Co](O\C(=C/C(=O)C)\C)(O\C(=C/C(=O)C)\C)O\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
분석 메모
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable