주요 문서
8.02413
Sigma-Aldrich
Methyl chloroacetate
for synthesis
동의어(들):
Methyl chloroacetate, Chloroacetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
202-501-1
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
6.9 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
465 °C
효능
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
전이 온도
flash point 52 °C (DIN 51758)
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)OC
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.234 - 1.236
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup