주요 문서
8.02411
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Chloroacetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
201-171-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
662 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
105-110 °C/1013 hPa
mp
-22.5 °C
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Chloroacetyl chloride for synthesis. CAS 79-04-9, molar mass 112.94 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.417 - 1.420Identity (IR)passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
표적 기관
Lungs
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup