주요 문서
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
동의어(들):
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩75,009
₩75,009
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩75,009
About This Item
Linear Formula:
2-(C2H5O)C6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-358-5
NACRES:
NA.22
₩75,009
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1 hPa ( 45 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
전이 온도
flash point 86 °C
solubility
9 g/L
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup