주요 문서
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromodecane, Decyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩62,626
₩62,626
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩62,626
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
221.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-955-3
NACRES:
NA.22
₩62,626
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
238 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
전이 온도
flash point 94 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup