주요 문서
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
동의어(들):
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
137.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
201-140-7
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
70 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
265 °C
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
전이 온도
flash point 21 °C
solubility
<1 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C