주요 문서
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
221-921-6
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
39 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
455 °C
효능
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-7.4 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
전이 온도
flash point 13 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI key
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup