문서
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
동의어(들):
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
209-090-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 hPa ( 21 °C)
Quality Level
형태
powder
효능
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2 % (v/v)
반응 적합성
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
전이 온도
flash point 16 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable