주요 문서
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
동의어(들):
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩96,019
5 L
₩622,500
₩96,019
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩96,019
5 L
₩622,500
About This Item
Linear Formula:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-965-8
NACRES:
NA.22
₩96,019
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
275 °C
효능
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
275 °C/1013 mbar
mp
24 °C
전이 온도
flash point 149 °C
solubility
73.7 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
300.2 °F
Flash Point (°C)
149 °C