주요 문서
8.00740
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl dichloride
동의어(들):
Terephthalic acid dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352101
양식
solid
Quality Level
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup