주요 문서
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
동의어(들):
Pimelic acid, Heptanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOC(CH2)5COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-840-8
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
효능
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
404 °C/1013 hPa
mp
102-105 °C
solubility
50 g/L
density
1.329 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
Not applicable