주요 문서
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-306-4
vapor pressure
17 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
121 °C/972 hPa
mp
-98 °C
전이 온도
flash point 26 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C