주요 문서
8.00405
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
4-Aminodiphenylamine hydrochloride, 4-Anilinoanilinium chloride, N-Phenyl-p-phenylenediamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩124,744
₩124,744
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩124,744
About This Item
Linear Formula:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
220.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
260-173-5
NACRES:
NA.22
₩124,744
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
mp
258-261 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI key
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable