주요 문서
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
동의어(들):
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(NH2)C6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
135.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-801-2
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
효능
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292-294 °C/1013 hPa
mp
103-106 °C
solubility
6.5 g/L
벌크 밀도
580 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1