주요 문서
8.00187
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
for synthesis
동의어(들):
2-Ethoxyethyl acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-839-2
분석:
≥99% (GC)
bp:
156 °C/1013 hPa
vapor pressure:
2.66 hPa ( 25 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
2.66 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
379 °C
효능
10300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10 % (v/v)
pH
4-5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
전이 온도
flash point 52 °C
solubility
247 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup