주요 문서
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
동의어(들):
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-299-8
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
260 °C
효능
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
전이 온도
flash point 67 °C
solubility
863 g/L
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI key
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1