주요 문서
73073BC
Millipore
GDS USB Cable, RG Q Only
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
동의어(들):
USB cable
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩63,032
₩63,032
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩63,032
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
₩63,032
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
추가 정보 요청
제조업체/상표
BioControl Systems
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with GDS Rotor-Gene
저장 온도
room temp
관련 카테고리
일반 설명
GDS USB Cable is an essential accessory of the Assurance® GDS Rotor-Gene Q Thermocycler. Assurance® GDS Rotor-Gene is used for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
애플리케이션
GDS USB Cable is used to connect the Assurance® GDS Rotor-Gene Q to the communications port of the Assurance® GDS Q laptop.
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.