654085
TTNPB
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC₅₀ = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
동의어(들):
TTNPB, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic Acid
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C(/C)\c2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
InChI key
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
일반 설명
경고
기타 정보
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable