주요 문서
65069-M
Sigma-Aldrich
Gill Modified OG
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
동의어(들):
PAP Counterstain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
mp
-0.1 °C
전이 온도
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.79 g/cm3
λmax
490-500 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Orange G Solution Gill counterstain used in Pap staining.
법적 정보
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)