주요 문서
6.18603
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
동의어(들):
Vanillin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
for synthesis
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N