주요 문서
6.18568
Supelco
Pentane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
동의어(들):
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
InChI key
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable