주요 문서
6.18554
Supelco
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur
동의어(들):
Ammonium acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
77.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
for chromatography
제품 라인
LiChropur
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable