주요 문서
6.17603
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
purified grade
동의어(들):
Potassium hydrogen phthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5KO4
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
purified grade
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
purified grade
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M