주요 문서
6.17578
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
purified grade
동의어(들):
di-Ammonium hydrogen phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2HPO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
purified grade
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N