분석
≥99% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
orange
solubility
DMSO: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(O)[C@@](C(C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C)=O)(O)[C@@]2([H])C[C@]1([H])C3)C4=C3C(N(C)C)=CC(NC(CNC(C)(C)C)=O)=C4O
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
InChI key
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Olson, M.W., et al. 2006. Antimicrob. Agents Chemother.50, 2156.
Stein, G.E., and Craig, W.A., 2006. Clin. Infect Dis.43, 518.
Livermore, D.M., 2005. J. Antimicrob. Chemother.56, 611.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable