559285
RSK Inhibitor, SL0101
The RSK Inhibitor, SL0101 controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
RSK Inhibitor, SL0101, Kaempferol-3-O-(3ʹʹ,4ʹʹ-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside), p90 Ribosomal S6 Kinase Inhibitor, SL0101
크기 선택
₩520,594
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩520,594
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)OC(=O)C)OC(=O)C)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)O)cc(cc3O)O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
InChI key
SXOZSDJHGMAEGZ-IGKKHSBFSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Smith, J.A., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 6043.
Xu, Y.M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 3974.
Maloney, D.J. and Hecht, S.M., 2005. Org. Lett.7, 1097.
Smith, J.A., et al. 2005. Cancer Res.65, 1027.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable