553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
동의어(들):
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
크기 선택
₩197,621
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩197,621
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥93% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O5S/c1-12-7-8-16(10-19(12)29(21,25)26)22-20(24)15-5-4-6-17(9-15)27-11-18-13(2)23-28-14(18)3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,22,24)(H2,21,25,26)
InChI key
OZZQJOAJXMUXCO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)