OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubility
DMSO: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
PKC
PKCα, PKCβ
경고
재구성
기타 정보
Kleinschroth, J., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem. Lett.3, 1959.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Ward, N.E., and O′Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett.314, 149.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.1172, 993.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code