주요 문서
539122
Sigma-Aldrich
Protamine Sulfate, Salmon Milt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
양식
solid
Quality Level
색상
white
solubility
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
일반 설명
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13