5.33717
CB-839
≥97% (HPLC), solid, GLS1 inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
GLS1 Inhibitor III, CB-839, N-(6-(4-(5-((2-Pyridin-2-ylacetyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)butyl)pyridazin-3-yl)-2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamide, KGA Inhibitor III, 2-(Pyridin-2-yl)-N-(5-(4-(6-(2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamido)pyridazin-3-yl)butyl)-1,3,4-thiadiazol-2
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
GLS1 Inhibitor III, CB-839,
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow to brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cc(ccc1)CC(=O)Nc2nnc(cc2)CCCCc3[s]c(nn3)NC(=O)Cc4ncccc4
InChI
1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)
InChI key
PRAAPINBUWJLGA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
GLS1
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable