5.33574
TRPML3 Activator, ML123
동의어(들):
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
About This Item
추천 제품
분석
≥92% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
InChI key
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
TRPML3
포장
경고
재구성
기타 정보
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable