5.30657
Myosin ATPase Activator, EMD57003
동의어(들):
Myosin ATPase Activator, EMD57003, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Act, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Acti
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
InChI key
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
myosin
포장
경고
재구성
기타 정보
Senzaki, H., et al., 2000. Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993. Circ. Res.73, 981.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable