529582
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
동의어(들):
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor
크기 선택
₩228,172
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
₩228,172
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
추천 제품
제품명
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)Cc2cc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
InChI key
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable