추천 제품
Grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
형태
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
외래 활성
DNase, RNase, none detected
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
경고
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup