주요 문서
5.06421
Millipore
Stand for one broth bag
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
동의어(들):
Bag holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NA.84
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
metal stand
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
DiluCult
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with Dilucult
일반 설명
Integrable stand for one broth bag to be connected to the DiluCult instrument.
애플리케이션
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
법적 정보
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany