주요 문서
5.06130
Sigma-Aldrich
Reserpine
동의어(들):
Reserpine, VMAT2 Inhibitor, Reserpine, Vesicular monoamine transporter (VMAT) Antagonist, Reserpine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩249,690
₩249,690
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩249,690
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H40N2O9
CAS Number:
Molecular Weight:
608.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩249,690
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 100 mM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21[C@H](C[C@H]5[C@@H](C2)C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)OC(=O)c6cc(c(c(c6)OC)OC)OC)c3[nH]c4c(c3CC1)ccc(c4)OC
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
일반 설명
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and acts as an irreversible transport inhibitor of biogenic amines. Used as a long-lasting bioamine depleter. Prevents bioamine transport into synaptic vesicles and chromaffin granules. Used as antihypertensive and antipsychotic drugs.
생화학적/생리학적 작용
Primary Target
VMAT2
포장
Packaged under inert gas
경고
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
기타 정보
Oe, T., et al. 2010. Neurosci.169, 1860.
Metzger, R. et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.456, 39.
Heslop, E., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 883.
Schuldiner, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 29.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable