5.05276
HSP70 Activator II, YM-08
동의어(들):
HSP70 Activator II, YM-08, (2Z,5E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-2-(pyridin-2-ylmethylene)thiazolidin-4-one, Heat Shock 70 kDa Protein Activator II, Hsp70 Chemical Co-Chaperone II, YM-08, YM08, YM8
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
효능
0.6 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=CC2=CC=CC=N2)SC(=C3N(C4=CC=CC=C4S3)C)C1=O
InChI
1S/C19H17N3OS2/c1-3-22-16(12-13-8-6-7-11-20-13)25-17(18(22)23)19-21(2)14-9-4-5-10-15(14)24-19/h4-12H,3H2,1-2H3
InChI key
UYFLAORTCSDPFM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
HSP70
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable