5.00554
MHY1485
≥97% (HPLC), solid, mTOR activator, Calbiochem®
동의어(들):
mTOR Activator, MHY1485, 4,6-dimorpholino-N-(4-nitrophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine, Autophagy Inhibitor III
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
mTOR Activator, MHY1485,
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
효능
~2 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
pale yellow
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCN(CC1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC(=NN3)C4=CC=CC=C4O
InChI key
VHYUALWDIXAVIZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable