주요 문서
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
동의어(들):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11F18N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
556.17
UNSPSC 코드:
12352107
4.91001 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
liquid
mp
-1 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable