487929-M
Nocodazole
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
동의어(들):
InSolution Nocodazole, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate, R17934, R17934, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate
분석
≥97% (HPLC)
형태
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−70°C
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI key
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Microtubules
Certain kinases
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)