주요 문서
487500
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
동의어(들):
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO9
CAS Number:
Molecular Weight:
315.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
불순물
≤0.1% Free p-Nitrophenol
색상
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
일반 설명
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Chromogenic substrate for β-glucuronidase.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
기타 정보
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1