주요 문서
475898
Millipore
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
동의어(들):
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
209.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.25
제품 475898은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Quality Level
분석
≥99% (titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
pKa(20 °C)
7.2
solubility
water: 1 M
양이온 미량물
heavy metals: ≤1 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
One of the zwitterionic buffers active in the pH range of 6.5 to 8.0 (absorbance: ≤0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). Has a pK,sub>a of 6.95-7.24 at 20°C.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
기타 정보
Spence, J.T., et al. 1988. Biochem. J. 250, 921.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3