475847
MIF Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
동의어(들):
MIF Antagonist IV, RDR 03785, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-1,3-benzodioxol-5-ol
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
cream
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable