474500
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
동의어(들):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
불순물
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
색상
white
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
일반 설명
경고
재구성
분석 메모
기타 정보
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable