459616
Okadaic Acid, Ammonium Salt
Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
동의어(들):
Okadaic Acid, Ammonium Salt
크기 선택
₩157,021
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
크기 선택
About This Item
₩157,021
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+H4].[O-]C(=O)[C@](O)(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@H](CC(=C2)C)[C@H](C)\C=C\[C@@H]3O[C@@]4(O[C@H]5[C@@H](C(=C)[C@H](OC5CC4)[C@@H](O)C[C@@H](C6O[C@]7(OCCCC7)CC[C@H]6C)C)O)CC3)[C@@H](CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
InChI key
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
PP1, PP2A
경고
기타 정보
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Normura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, T., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P., et al. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T.W. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A.J., et al. 1989. Nature337, 78.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3