항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
R1JHL, monoclonal
양식
lyophilized
미포함
preservative
종 반응성
rat
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
동형
IgG
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation (3 µg/200 µg lysate)
경고
물리적 형태
재구성
분석 메모
Rat cortex tissue extracts
기타 정보
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Science256, 1217.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable