문서
444201
Millipore
D-(+)-Melezitose monohydrate
A substrate for α-glucosidase.
동의어(들):
GlcαFruβ2,1Glcα, H₂O, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O16 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
522.45
Beilstein:
99539
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI key
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A substrate for α-galactosidase.
A substrate for α-glucosidase.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
기타 정보
Tatevossian, A. 1982. Arch. Oral Biol. 27, 39.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable