주요 문서
431-50
Millipore
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104916
eCl@ss:
36100101
material
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
무균
non-sterile
특징
holdup volume 0.5 mL
제조업체/상표
Centriprep®
파라미터
15 mL sample volume
기술
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
길이
135 cm
직경
2.81 cm
여과 면적
2.84 cm2
공극 크기
50 kDa NMWCO
응용 분야
sample preparation
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: YM-50
Filter Type: Ultrafiltration
애플리케이션
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Swinging bucket rotor w/maximum 1,500 x g
특징 및 장점
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
물리적 형태
Color Code: Rose
법적 정보
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany