product name
Isoproterenol, Hydrochloride, Phenethylamine derivative.
Quality Level
분석
≥99% (TLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white to off-white
white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
β-adrenergic agonist
경고
재구성
기타 정보
Carmena, M.J., et al. 1997. Prostate 33, 46.
Takemura, H., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 584.
Kishimoto, I., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 28300.
Macaulay, S.L., et al. 1994. Mol. Cell Biochem.141, 27.
Yashiro, K., et al. 1994. J. Biochem.115, 1040.
Ladenheim, R.G., et al. 1993. J. Neurochem.60, 260.
von Zastrow, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 763.
Mokhtari, A., et al. 1985. J. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.10, 213.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Gain a deeper understanding of the various types of receptor agonists and antagonists, including full, partial, and inverse agonists and competitive/reversible and non-competitive/irreversible antagonists.
완전작용제, 부분작용제, 역작용제와 경쟁적/가역적 길항제, 비경쟁적/비가역적 길항제 등 다양한 유형의 수용체 작용제 및 길항제에 대해 더 심도 깊은 지식을 얻으세요.