주요 문서
3810CBC
Millipore
L-Histidine
free base
동의어(들):
L-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
Beilstein:
84088
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.26
Quality Level
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable